n-Hexane 95+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
197360010 197360025 197360250 197360050
ACRO197360010EA 0 CNY
ACRO197360010 ACRO197360025 ACRO197360250 ACRO197360050
n-Hexane 95+%, extra pure
n-Hexane
分子式: H₃C(CH₂)₄CH₃
沸点: 69 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 0,659 g/cm³
闪点: –22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009520
CAS号: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN号: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥95.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %