十二烷基硫酸钠 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
VWRC27926.238EA 1068 CNY
VWRC27926.238 VWRC27926.295
十二烷基硫酸钠 ≥98%, GPR RECTAPUR®
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288.38 g/mol
溶点: 204…207 °C
密度: 1.1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 100 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN号: 1325
ADR: 4.1 III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm