十二烷基硫酸钠 99% for biochemistry
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
230421000 230425000 230420250
ACRO230421000EA 0 CNY
ACRO230421000 ACRO230425000 ACRO230420250
十二烷基硫酸钠 99% for biochemistry
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288.38 g/mol
溶点: 206 °C
闪点: >150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN号: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (3 % in water) Clear colorless
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm