十二烷基硫酸钠 85%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
226141000 226145000
ACRO226141000EA 0 CNY
ACRO226141000 ACRO226145000
十二烷基硫酸钠 85%, pure
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288.38 g/mol
溶点: 206 °C
闪点: >150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %