1-辛硫醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 正辛硫醇, 巯基正辛烷, 辛烷硫醇
157480010 157482500
ACRO157480010EA 0 CNY
ACRO157480010 ACRO157482500
1-辛硫醇 97%
1-辛硫醇
分子式: C₈H₁₈S
沸点: 197…200 °C (760 mmHg)
溶点: –49 °C
密度: 0,84 g/cm³
闪点: 68 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004912
CAS号: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN号: 3082
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %