1-丁硫醇 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
C4 硫醇, 丁基硫醇
220620500
220620050
ACRO220620500EA
0
CNY
ACRO220620500
ACRO220620050
1-丁硫醇 99+%
1-丁硫醇
分子式:
C₄H₁₀S 沸点: 98 °C (760 mmHg) 溶点: –116 °C 密度: 0,84 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004905 CAS号: 109-79-5 EINECS: 203-705-3 UN号: 2347 ADR: 3,II Merck Index: 12,01611 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |