甘油 ≥97%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
VWRC24397.296EA 471 CNY
VWRC24397.296 VWRC24397.365 VWRC24397.467 VWRC24397.410
甘油 ≥97%, TECHNICAL
甘油
分子式: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
沸点: 290 °C (1013 hPa)
密度: 1,26 g/cm³ (20 °C)
闪点: 177 °C (open cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004722
CAS号: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %