1,9-壬二醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 九亚甲基乙二醇
129120250 129121000
ACRO129120250EA 0 CNY
ACRO129120250 ACRO129121000
1,9-壬二醇 99%
1,9-壬二醇
分子式: C₉H₂₀O₂
沸点: 177 °C (15 mmHg)
溶点: 44…48 °C
密度: 0,918 g/cm³
闪点: 162 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002991
CAS号: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %