1,4-丁二醇 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,4-二羟基丁烷, 丁撑二醇
107630010 107630025
ACRO107630010EA 0 CNY
ACRO107630010 ACRO107630025
1,4-丁二醇 99+%
1,4-丁二醇
分子式: C₄H₁₀O₂
沸点: 229,2 °C (1013hPa)
溶点: 20 °C
密度: 1,01 g/cm³
闪点: 135 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002968
CAS号: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA