乙二醇 ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC85512.290EA 337 CNY
VWRC85512.290 VWRC85512.360
乙二醇 ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
乙二醇
分子式: HOCH₂CH₂OH
沸点: 196…198 °C (1013 hPa)
溶点: –13 °C
密度: 1,115 g/cm³ (20 °C)
闪点: 116 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002885
CAS号: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear viscous liquid
Relative density 1.113 - 1.115
Refractive index (20°C) ( ± 1.432) Passes test
Boiling point (± 198 °C) Passes test
Acidity Passes test
Water Max. 0.2 %