乙二醇 99.5% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
295530010 295530025
ACRO295530010EA 0 CNY
ACRO295530010 ACRO295530025
乙二醇 99.5% 用于分析
乙二醇
分子式: HOCH₂CH₂OH
沸点: 196…198 °C (760 mmHg)
溶点: –13 °C
密度: 1,113 g/cm³
闪点: 116 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002885
CAS号: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM