甲醇 99,5, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 木精
VWRC20846.292EA 168 CNY
VWRC20846.292 VWRC20846.326 VWRC20846.361 VWRC20846.463 VWRC20846.554
甲醇 99,5, GPR RECTAPUR®
甲醇
分子式: CH₃OH
分子量: 32.04 g/mol
沸点: 64.6 °C (1013 hPa)
溶点: –98 °C
密度: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
闪点: 11 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004595
CAS号: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN号: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Acetone Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %