甲醇 99.9% for spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 木精
167830025 167835000
ACRO167830025EA 0 CNY
ACRO167830025 ACRO167835000
甲醇 99.9% for spectroscopy
甲醇
分子式: CH₃OH
沸点: 64,7 °C (760 mmHg)
溶点: –98 °C
密度: 0,791 g/cm³
闪点: 12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004595
CAS号: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN号: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %