2-丙醇 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC20922.320EA 452 CNY
VWRC20922.320 VWRC20922.364 VWRC20922.411 VWRC20922.466 VWRC20922.557
2-丙醇 ≥98%, TECHNICAL
2-丙醇
分子式: (CH₃)₂CHOH
沸点: 82 °C (1013 hPa)
溶点: –89 °C
密度: 0,786 g/cm³ (20 °C)
闪点: 12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011674
CAS号: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN号: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %