2-丙醇 ≥99% for biotechnology
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC0918-1LEA
1684
CNY
VWRC0918-1L
VWRC0918-4L
VWRC0918-20L
VWRC0918-500ML
2-丙醇 ≥99% for biotechnology
2-丙醇
分子式:
(CH₃)₂CHOH 沸点: 82 °C (1013 hPa) 溶点: –89 °C 密度: 0,786 g/cm³ (20 °C) 闪点: 12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011674 CAS号: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN号: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
产品技术规格
Colour (APHA) | ≤10 |
Density | 0.782 - 0.788 g/ml |
Moisture (KF) | ≤0.2% |
Purity | ≥99% |