2-丙醇 99.5% 用于HPLC
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
383910010 383910025
ACRO383910010EA 0 CNY
ACRO383910010 ACRO383910025
2-丙醇 99.5% 用于HPLC
2-丙醇
分子式: (CH₃)₂CHOH
沸点: 81…83 °C (760 mmHg)
密度: 0,785 g/cm³
闪点: 12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011674
CAS号: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN号: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.5 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g