2-丙醇, dry_extra over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 仲丙醇, 异丙基醇, 异丙醇, IPA
364401000 364400010
ACRO364401000EA 0 CNY
ACRO364401000 ACRO364400010
2-丙醇, dry_extra over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
2-丙醇
分子式: (CH₃)₂CHOH
分子量: 60.1 g/mol
沸点: 81…83 °C (760 mmHg)
溶点: –89.5 °C
密度: 0.785 g/cm³
闪点: 12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011674
CAS号: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN号: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %