2-癸醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 仲癸醇
331600050 331600250
ACRO331600050EA 0 CNY
ACRO331600050 ACRO331600250
2-癸醇 98%
2-癸醇
分子式: C₁₀H₂₂O
分子量: 158.28 g/mol
沸点: 211
溶点: –5 °C
密度: 0.82 g/cm³
闪点: 85 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004594
CAS号: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %