十一醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 正十一醇, 十一醇, 十一烷醇
140681000 140685000
ACRO140681000EA 0 CNY
ACRO140681000 ACRO140685000
十一醇 98%
十一醇
分子式: C₁₁H₂₄O
分子量: 172.31 g/mol
沸点: 146 °C (30 mmHg)
溶点: 11 °C
密度: 0.831 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004751
CAS号: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN号: 3082
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.829 to 0.833