1-丙醇 99+%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
149480010 149480025
ACRO149480010EA 0 CNY
ACRO149480010 ACRO149480025
1-丙醇 99+%, 超纯
1-丙醇
分子式: H₃CCH₂CH₂OH
沸点: 97 °C (760 mmHg)
溶点: –127 °C
密度: 0,8 g/cm³
闪点: 15 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002941
CAS号: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN号: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %