1-戊醇 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
戊醇, 1-戊醇, C5醇, 正戊醇
VWRC20800.294EA
491
CNY
VWRC20800.294
1-戊醇 ≥98%, GPR RECTAPUR®
1-戊醇
分子式:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH 分子量: 88.15 g/mol 沸点: 137.9 °C (1013 hPa) 溶点: –79 °C 密度: 0.81 g/cm³ (20 °C) 闪点: 48 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002977 CAS号: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN号: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 13,07195 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |
Identification (IR) | Passes test |
Density (20/4) | 0.813 --> 0.817 |
Refractive index (20°C) | 1.409 --> 1.412 |
Water (KF) | Max. 0.30 % |