1-辛醇 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
C8 醇, 正辛醇, 辛醇
150630010
150630025
ACRO150630010EA
0
CNY
ACRO150630010
ACRO150630025
1-辛醇 99%, pure
1-辛醇
分子式:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH 沸点: 195 °C (760 mmHg) 溶点: –16 °C 密度: 0,824 g/cm³ 闪点: 81 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002988 CAS号: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |
|
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |