1-壬醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 壬醇, 天竺葵醇
157471000 157472500
ACRO157471000EA 0 CNY
ACRO157471000 ACRO157472500
1-壬醇 97%
1-壬醇
分子式: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
沸点: 213…215 °C (760 mmHg)
溶点: –5 °C
密度: 0,827 g/cm³
闪点: 99 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002990
CAS号: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4324 to 1.4344 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %