正己醇 98%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 正六醇, 正己醇, 1-己醇
120790010 120790025 120791000
ACRO120790010EA 0 CNY
ACRO120790010 ACRO120790025 ACRO120791000
正己醇 98%, pure
正己醇
分子式: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
沸点: 156…157 °C (760 mmHg)
溶点: –52 °C
密度: 0,8136 g/cm³
闪点: 59 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002982
CAS号: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN号: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acid value ≤0.02 mg KOH/g
Ester value ≤0.3 mg KOH/g
Iodine value ≤0.1 g I2/100 g