正二十二醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 山嵛醇
173720250 173721000
ACRO173720250EA 0 CNY
ACRO173720250 ACRO173721000
正二十二醇 98%
正二十二醇
分子式: H₃C(CH₂)₂₀CH₂OH
沸点: 376 °C (1013 hPa)
溶点: 68…72 °C
密度: ~ 0,81 g/cm³ (20 °C)
闪点: 227 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002939
CAS号: 661-19-8
EINECS: 211-546-6
Merck Index: 13,03433
现在订购
产品技术规格
Appearance White Pellets or tablets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %