1-丁醇 98,5, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 丁醇, 正丁醇
VWRC20808.291EA 381 CNY
VWRC20808.291 VWRC20808.325 VWRC20808.360 VWRC20808.462
1-丁醇 98,5, GPR RECTAPUR®
1-丁醇
分子式: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
分子量: 74.12 g/mol
沸点: 117.6 °C (1013 hPa)
溶点: –89 °C
密度: 0.812 g/cm³ (20 °C)
闪点: 30
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002964
CAS号: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN号: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98.5 %
Boiling point 117 - 119 °C
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Evaporation residue Max. 100 ppm