2,2-二甲氧基丙烷 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
115630010 115635000 115630025
ACRO115630010EA 0 CNY
ACRO115630010 ACRO115635000 ACRO115630025
2,2-二甲氧基丙烷 98+%
2,2-二甲氧基丙烷
分子式: C₅H₁₂O₂
沸点: 83 °C (760 mmHg)
溶点: –47 °C
密度: 0,84 g/cm³
闪点: –5 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008479
CAS号: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN号: 3271
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %