二乙醚 ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 4-7 ppm
VWRC23809.294EA 361 CNY
VWRC23809.294 VWRC23809.328 VWRC23809.465
二乙醚 ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
二乙醚
分子式: (CH₃CH₂)₂O
沸点: 35 °C (1013 hPa)
溶点: –123 °C
密度: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
闪点: –40 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011646
CAS号: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN号: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.2 %