二乙醚 99+% stabilised 用于光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol
410050010 410055000
ACRO410050010EA 0 CNY
ACRO410050010 ACRO410055000
二乙醚 99+% stabilised 用于光谱
分子式: (CH₃CH₂)₂O
沸点: 34,6 °C (760 mmHg)
溶点: –116 °C
密度: 0,714 g/cm³
闪点: –45 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011646
CAS号: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN号: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM