异丙胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-氨基丙烷
148920010 148920025 148920250
ACRO148920010EA 0 CNY
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250
异丙胺 99%
异丙胺
分子式: C₃H₉N
分子量: 59.11 g/mol
沸点: 33…34 °C (760 mmHg)
溶点: –101 °C
密度: 0.69 g/cm³
闪点: –37 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008082
CAS号: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN号: 1221
ADR: 3 I
Merck Index: 13,05229
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA