正丙胺 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-氨基丙烷
220610010 220610500 220615000
ACRO220610010EA 0 CNY
ACRO220610010 ACRO220610500 ACRO220615000
正丙胺 99+%, extra pure
正丙胺
分子式: H₃CCH₂CH₂NH₂
分子量: 59.11 g/mol
沸点: 48 °C (760 mmHg)
溶点: –83 °C
密度: 0.719 g/cm³
闪点: –30 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008205
CAS号: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN号: 1277
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08028
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA