十八烷基胺 90% tech.
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-氨基十八烷, 硬脂胺
129320010
129325000
ACRO129320010EA
0
CNY
ACRO129320010
ACRO129325000
十八烷基胺 90% tech.
十八烷基胺
分子式:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂ 沸点: 232 °C (32 mmHg) 溶点: 50…60 °C 密度: 0,8618 g/cm³ (20 °C) 闪点: 148 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008159 CAS号: 124-30-1 EINECS: 204-695-3 UN号: 3077 ADR: 9,III |
产品技术规格
Appearance | White Pastilles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 60 °C |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥88 % |
Titration with HCl | ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521) |
Iodine value | ≤4 g I/100 g |
Amine number | 204 to 211 mg KOH/g (Total) |