庚胺 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-氨基庚烷
155460250 155461000
ACRO155460250EA 0 CNY
ACRO155460250 ACRO155461000
庚胺 99+%
庚胺
分子式: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
沸点: 153…156 °C (760 mmHg)
溶点: –23 °C
密度: 0,774 g/cm³
闪点: 44 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008244
CAS号: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %