十二胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-氨基十二烷, 月桂胺
117660010 117661000 117665000
ACRO117660010EA 0 CNY
ACRO117660010 ACRO117661000 ACRO117665000
十二胺 98%
十二胺
分子式: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
沸点: 247 °C (1013 hPa)
溶点: 28…32 °C
密度: 0,8 g/cm³ (20 °C)
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008154
CAS号: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN号: 3259
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
GC ≥97.5 % (Alkyl chain distribution C12)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Amine number, total 297 to 304 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g