Tributylamine 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
139320010 139321000
ACRO139320010EA 0 CNY
ACRO139320010 ACRO139321000
Tributylamine 99%
Tributylamine
分子式: C₁₂H₂₇N
分子量: 185.35 g/mol
沸点: 215 °C (760 mmHg)
溶点: –70 °C
密度: 0.778 g/cm³
闪点: 75 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009431
CAS号: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN号: 2542
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09691
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA