三乙基胺, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
90335-100ML 90335-250ML
SIAL90335-100MLEA 0 CNY
SIAL90335-100ML SIAL90335-250ML
三乙基胺, Sigma-Aldrich®
三乙基胺
分子式: (C₂H₅)₃N
沸点: 90 °C (1013 hPa)
溶点: –115 °C
密度: 0,729 g/cm³ (20 °C)
闪点: –11 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009051
CAS号: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN号: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM