三乙基胺 99.7%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
219510050 219510500
ACRO219510050EA 0 CNY
ACRO219510050 ACRO219510500
三乙基胺 99.7%, extra pure
三乙基胺
分子式: (C₂H₅)₃N
分子量: 101.19 g/mol
沸点: 90 °C (760 mmHg)
溶点: –115 °C
密度: 0.728 g/cm³
闪点: –11 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009051
CAS号: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN号: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 % (K.F.)
GC ≥99.6 %
Color scale ≤15 APHA