2,2,2-三氟乙醇 99.8%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三氟乙基醇
139750250 139751000 139755000 139750025
ACRO139750250EA 0 CNY
ACRO139750250 ACRO139751000 ACRO139755000 ACRO139750025
2,2,2-三氟乙醇 99.8%, extra pure
2,2,2-三氟乙醇
分子式: C₂H₃F₃O
分子量: 100.04 g/mol
沸点: 77…80 °C (760 mmHg)
溶点: –45 °C
密度: 1.39 g/cm³
闪点: 29 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004672
CAS号: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN号: 1992
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
pH 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution)
Chloride (Cl) ≤10 ppm