三氟乙酸 99.5% for biochemistry
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TFA
293810010 293810025 293810250 293811000 293812500
ACRO293810010EA 0 CNY
ACRO293810010 ACRO293810025 ACRO293810250 ACRO293811000 ACRO293812500
三氟乙酸 99.5% for biochemistry
三氟乙酸
分子式: C₂HF₃O₂
分子量: 114.02 g/mol
沸点: 72 °C (760 mmHg)
溶点: –15 °C
密度: 1.535 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN号: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm