三氟乙酸 99%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TFA
139720010 139720250 139721000 139725000
ACRO139720010EA 0 CNY
ACRO139720010 ACRO139720250 ACRO139721000 ACRO139725000
三氟乙酸 99%, extra pure
三氟乙酸
分子式: C₂HF₃O₂
分子量: 114.02 g/mol
沸点: 72 °C (760 mmHg)
溶点: –15 °C
密度: 1.535 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN号: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (Coulometric)
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %