六氟乙酰丙酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,5,5,5-六氟乙酰丙酮, 1,1,1,5,5,5-六氟-2,4-戊二酮
218530050 218530250
ACRO218530050EA 0 CNY
ACRO218530050 ACRO218530250
六氟乙酰丙酮 99%
六氟乙酰丙酮
分子式: C₅H₂F₆O₂
沸点: 70…71 °C (760 mmHg)
密度: 1,47 g/cm³
闪点: 32 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000426
CAS号: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %