2,3-二氯-1-丙醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-二氯丙醇
365090050 365090250
ACRO365090050EA 0 CNY
ACRO365090050 ACRO365090250
2,3-二氯-1-丙醇 97%
2,3-二氯-1-丙醇
分子式: C₃H₆Cl₂O
分子量: 128.99 g/mol
沸点: 182 °C (760 mmHg)
溶点: –44 °C
密度: 1.35 g/cm³
闪点: 93 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00040446
CAS号: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN号: 2810
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %