2,2,2-三氯乙醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三氯乙醇
139441000 139445000
ACRO139441000EA 0 CNY
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-三氯乙醇 99%
2,2,2-三氯乙醇
分子式: C₂H₃Cl₃O
分子量: 149.4 g/mol
沸点: 151
溶点: 17.8 °C
密度: 1.55 g/cm³
闪点: 88 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004677
CAS号: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
Merck Index: 12,09786
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %