氯乙醛缩二甲醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: CADMA, 二甲基氯乙缩醛, 2-氯-1,1-二甲氧基乙烷
108500010 108502500
ACRO108500010EA 0 CNY
ACRO108500010 ACRO108502500
氯乙醛缩二甲醇 97%
氯乙醛缩二甲醇
分子式: C₄H₉ClO₂
沸点: 128 °C (1013 hPa)
溶点: –73 °C
密度: 1,09 g/cm³
闪点: 28 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000948
CAS号: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %