三氯乙酸 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
TCA
VWRC20734.295EA
2048
CNY
VWRC20734.295
VWRC20734.460
三氯乙酸 ≥98%, GPR RECTAPUR®
三氯乙酸
分子式:
Cl₃CCOOH 分子量: 163.39 g/mol 沸点: 196 溶点: 54…56 °C 密度: 1.63 g/cm³ (20 °C) 闪点: 113 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004177 CAS号: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN号: 1839 ADR: 8 II Merck Index: 13,09700 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |
Melting point | 55 - 59 °C |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |