1,3-二氯丙酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
173630250 173630500 173632500
ACRO173630250EA 0 CNY
ACRO173630250 ACRO173630500 ACRO173632500
1,3-二氯丙酮 99%
1,3-二氯丙酮
分子式: ClH₂CC(O)CH₂Cl
沸点: 173 °C (1013 hPa)
溶点: 38…42 °C
密度: 1,383 g/cm³
闪点: 89 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000937
CAS号: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
UN号: 2649
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03077
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %