六氯乙烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 全氯乙烷
148540010 148540025 148541000
ACRO148540010EA 0 CNY
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000
六氯乙烷 99%
六氯乙烷
分子式: C₂Cl₆
分子量: 236.74 g/mol
沸点: 189
溶点: 184…190 °C
密度: 2.091 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000799
CAS号: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04698
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %