二氯甲烷 ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 亚甲基氯
Stabilization: 0.1 % Stabilised with ethanol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC83623.320EA 817 CNY
VWRC83623.320 VWRC83623.290
二氯甲烷 ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
二氯甲烷
分子式: CH₂Cl₂
分子量: 84.93 g/mol
沸点: 39.8 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 1.3300 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000881
CAS号: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN号: 1593
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (240 nm) Max. 0.3
Absorbance (245 nm) Max. 0.1
Absorbance (260 nm) Max. 0.01
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %