二氯甲烷 99+% stabilised, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 亚甲基氯
Stabilization: Stabilised with amylene
383780010 383780025 383780250
ACRO383780010EA 0 CNY
ACRO383780010 ACRO383780025 ACRO383780250
二氯甲烷 99+% stabilised, extra pure
二氯甲烷
分子式: CH₂Cl₂
沸点: 39…40 °C (760 mmHg)
溶点: –97 °C
密度: 1,325 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000881
CAS号: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN号: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.05 %