氯代仲丁烷 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 仲丁基氯
108830010 108832500
ACRO108830010EA 0 CNY
ACRO108830010 ACRO108832500
氯代仲丁烷 99+%
氯代仲丁烷
分子式: C₄H₉Cl
沸点: 68 °C (1013 hPa)
溶点: –140 °C
密度: 0,87 g/cm³
闪点: –15 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000871
CAS号: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN号: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01560
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %